CAS RN 3862-12-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
tri-2,4-xiil fosfato, TRC
CAS: 3862-12-2 Fórmula molecular: C24H27O4P Peso molecular (g/mol): 410.45 Sinónimo: Dimethyl-phenol Phosphate,Xylenol Phosphate,Xylyl Phosphate,Antiblaze 524,Antiblaze TXP,Coalite NTP,Durad 220X,Durad TXP,Fyrquel L,Phosflex 179,Phosphoric Acid Trixylyl Ester,TXP,Trixylenyl Phosphate,tris(2,4-dimethylphenyl) phosphate,Tri(2,4-xylenyl) phosphate Nombre IUPAC: Tris(2,4-dimetilfenilo) fosfato SMILES: O=P(OC1=CC=C(C=C1C)C)(OC2=CC=C(C=C2C)C)OC3=CC=C(C=C3C)C