Learn More
tri-2,4-xiil fosfato, TRC
Código de producto. 30009564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009564 500 mg 500 miligramos
30005516 1 g 1 g
18062910 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT891900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3862-12-2
Fórmula molecular C24H27O4P
Peso molecular (g/mol) 410.45
Sinónimo Dimethyl-phenol Phosphate, Xylenol Phosphate, Xylyl Phosphate, Antiblaze 524, Antiblaze TXP, Coalite NTP, Durad 220X, Durad TXP, Fyrquel L, Phosflex 179, Phosphoric Acid Trixylyl Ester, TXP, Trixylenyl Phosphate, tris(2,4-dimethylphenyl) phosphate, Tri(2,4-xylenyl) phosphate
Nombre IUPAC Tris(2,4-dimetilfenilo) fosfato
SMILES O=P(OC1=CC=C(C=C1C)C)(OC2=CC=C(C=C2C)C)OC3=CC=C(C=C3C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trixylyl Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-10-22(19(4)13-16)26-29(25,27-23-11-8-17(2)14-20(23)5)28-24-12-9-18(3)15-21(24)6/h7-15H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.16
Porcentaje de pureza >95%