accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NHNHO

CAS RN 38585-62-5

IUPAC Nombre: hydrogen (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol chloride
Sinónimos: hydrogen (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol chloride
Peso molecular (g/mol): 148.59
Fórmula molecular: C5H9ClN2O
InChi Key: UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=C(CO)N=CN1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados