Learn More
Clorhidrato de (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 38585-62-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-5-methanol, 4-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-methanol, 5-methyl-, monohydrochloride (9CI), (4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride, (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole hydrochloride, 4-Methyl-1H-imidazole-5-methanol hydrochloride, 4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride, 5-Methyl-4-imidazolemethanol hydrochloride, Cimetidine Impurity I as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.Cc1[nH]cnc1CO |
| Nombre IUPAC | (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanol;clorhidrato |
| Mostrar más |