Learn More
(4-Metil-1H-imidazol-5il)metanol clorhidrato de clorhidrato, TRC
Código de producto. 30482462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482462 500 mg 500 miligramos
30466903 2.5 g 2.50 g
30480494 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313575500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38585-62-5
Fórmula molecular C5 H8 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 148.59
Sinónimo 1H-Imidazole-5-methanol, 4-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-methanol, 5-methyl-, monohydrochloride (9CI), (4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride, (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole hydrochloride, 4-Methyl-1H-imidazole-5-methanol hydrochloride, 4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride, 5-Methyl-4-imidazolemethanol hydrochloride
Nombre IUPAC (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1[nH]cnc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0403