accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CNH3

CAS RN 3858-78-4

IUPAC Nombre: butan-1-aminium chloride
Sinónimos: butan-1-aminium chloride
Peso molecular (g/mol): 109.6
Fórmula molecular: C4H12ClN
InChi Key: ICXXXLGATNSZAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].CCCC[NH3+]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados