Learn More
Clorhidrato de butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylamine Hydrochloride |
| CAS | 3858-78-4 |
| Fórmula molecular | C4H12ClN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butylamine Monohydrochloride, Butylammonium Chloride, Monobutylammonium Chloride, n-Butylamine Hydrochloride, n-Butylammonium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H |
| SMILES | [Cl-].CCCC[NH3+] |
| Nombre IUPAC | hidrocloruro de butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0658 |