accessibility menu, dialog, popup

UserName

OBr

CAS RN 38527-58-1

IUPAC Nombre: 2-(2-bromophenyl)furan
Sinónimos: 2-(2-bromophenyl)furan
Peso molecular (g/mol): 223.07
Fórmula molecular: C10H7BrO
InChi Key: YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados