Learn More
2-(2-Bromofenil)furano, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432684
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10432684 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10432684
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46210DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromophenyl)furan
CAS 38527-58-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H7BrO
Número MDL MFCD08435878
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl
Clave InChI YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)Br
Nombre IUPAC 2-(2-bromofenil)furano
Peso molecular (g/mol) 223.069
PubChem CID 11615504
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%