CAS RN 384342-61-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecano-1,17-diil Bis-metanoetiosulfonato (>90%), TRC
CAS: 384342-61-4 Fórmula molecular: C14 H30 O9 S4 Peso molecular (g/mol): 470.64 Sinónimo: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-Diyl Bis-Methanethiosulfonate Nombre IUPAC: 1-[2-(2-metilsulfonilsulfaniloletoxi)etoxi]-2-[2-[2-(2-metilsulfonilsulfanilletoxi)etoxi]etoxi]etano SMILES: CS(=O)(=O)SCCOCCOCCOCCOCCOCCSS(=O)(=O)C