Learn More
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecano-1,17-diil Bis-metanoetiosulfonato (>90%), TRC
Código de producto. 30427792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427792 25 mg
30422547 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27375025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384342-61-4
Fórmula molecular C14 H30 O9 S4
Peso molecular (g/mol) 470.64
Sinónimo 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-Diyl Bis-Methanethiosulfonate
Nombre IUPAC 1-[2-(2-metilsulfonilsulfaniloletoxi)etoxi]-2-[2-[2-(2-metilsulfonilsulfanilletoxi)etoxi]etoxi]etano
SMILES CS(=O)(=O)SCCOCCOCCOCCOCCOCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30O9S4/c1-26(15,16)24-13-11-22-9-7-20-5-3-19-4-6-21-8-10-23-12-14-25-27(2,17)18/h3-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.0773