CAS RN 383891-39-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-desmetil tramadol beta-D-glucuronido (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 383891-39-2 Fórmula molecular: C21 H31 N O8 Peso molecular (g/mol): 425.47 Sinónimo: O-Desmethyltramadol Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-[(1S,2S)-2-[(dimetilamino)metilo]-1-hidroxiciclohexil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxióxano-2-ácido carboxílico SMILES: CN(C)C[C@@H]1CCCC[C@@]1(O)c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c2