Learn More
O-desmetil tramadol beta-D-glucuronido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30009603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30009603 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30009603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2947351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383891-39-2
Fórmula molecular C21 H31 N O8
Peso molecular (g/mol) 425.47
Sinónimo O-Desmethyltramadol Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-[(1S,2S)-2-[(dimetilamino)metilo]-1-hidroxiciclohexil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxióxano-2-ácido carboxílico
SMILES CN(C)C[C@@H]1CCCC[C@@]1(O)c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Tramadol Beta-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31NO8/c1-22(2)11-13-6-3-4-9-21(13,28)12-7-5-8-14(10-12)29-20-17(25)15(23)16(24)18(30-20)19(26)27/h5,7-8,10,13,15-18,20,23-25,28H,3-4,6,9,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17+,18-,20+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.205
Porcentaje de pureza >95%