CAS RN 383417-48-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N'-Nitrosopentil-(2-picolil)amina, TRC
CAS: 383417-48-9 Fórmula molecular: C11 H17 N3 O Peso molecular (g/mol): 207.27 Nombre IUPAC: N-pentil-N-(piridina-2-ilmetil)amida nitrosa SMILES: CCCCCN(Cc1ccccn1)N=O