Learn More
N'-Nitrosopentil-(2-picolil)amina, TRC
Código de producto. 30478660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30478660 25 mg
30470734 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54499025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383417-48-9
Fórmula molecular C11 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 207.27
Nombre IUPAC N-pentil-N-(piridina-2-ilmetil)amida nitrosa
SMILES CCCCCN(Cc1ccccn1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Nitrosopentyl-(2-picolyl)amine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-6-9-14(13-15)10-11-7-4-5-8-12-11/h4-5,7-8H,2-3,6,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1372