accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)O(S)(S)O(R)H3C(S)O

CAS RN 382-45-6

IUPAC Nombre: (3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7,10-trione
Sinónimos: adrenosterone adrenosterone, 3h-labeled reichstein substance G reichstein's substance G adrenosterone, 3H-labeled 3h-labeled adrenosterone 3H-labeled adrenosterone
Peso molecular (g/mol): 300.4
Fórmula molecular: C19H24O3
InChi Key: RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
SMILES: C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados