Learn More
Adrenosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adrenosterone |
| CAS | 382-45-6 |
| Fórmula molecular | C19 H24 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (+)-Adrenosterone, 11-Keto-4-androstene-3,17-dione, 11-Oxo-4-androstene-3,17-dione, Adrenosterone, Andrenosterone, NSC 12166, Reichstein's substance G, δ4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11,17-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1725 |