CAS RN 37858-04-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1H, 1H, 2H, 2H, 2H-Acetato de perfluorodecilo, TRC
CAS: 37858-04-1 Fórmula molecular: C12 H7 F17 O2 Peso molecular (g/mol): 506.1556 Sinónimo: 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate,1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-acetate,1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, acetate (9CI),1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl acetate Nombre IUPAC: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorodecil acetato SMILES: CC(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F