Learn More
1H, 1H, 2H, 2H, 2H-Acetato de perfluorodecilo, TRC
Código de producto. 30419677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419677 250 mg
30411793 100 mg
30410970 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286480250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37858-04-1
Fórmula molecular C12 H7 F17 O2
Peso molecular (g/mol) 506.1556
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-acetate, 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, acetate (9CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl acetate
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-heptadecafluorodecil acetato
SMILES CC(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl Acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7F17O2/c1-4(30)31-3-2-5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)11(25,26)12(27,28)29/h2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.0175