CAS RN 3779-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-Beta-Ocimene, TRC
CAS: 3779-61-1 Fórmula molecular: C10 H16 Peso molecular (g/mol): 136.23 Sinónimo: 3E)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene,(3E)-Ocimene,(E)-Ocimene,(E)-β-Ocimene,trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene,trans-β-Ocimene,β-trans-Ocimene,trans-β-Ocimene,trans-beta-Ocimene,trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene Nombre IUPAC: (3E)-3,7-dimetilocta-1,3,6-trieno SMILES: C/C(C=C)=C\C/C=C(C)/C