Learn More
trans-Beta-Ocimene, TRC
Código de producto. 30012345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012345 100 mg 100 miligramos
30009629 50 mg 50 miligramos
17960325 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO150025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3779-61-1
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo 3E)-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, (3E)-Ocimene, (E)-Ocimene, (E)-β-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene, trans-β-Ocimene, β-trans-Ocimene, trans-β-Ocimene, trans-beta-Ocimene, trans-3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
Nombre IUPAC (3E)-3,7-dimetilocta-1,3,6-trieno
SMILES C/C(C=C)=C\C/C=C(C)/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-beta-Ocimene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3/b10-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252