accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CBr

CAS RN 377780-72-8

IUPAC Nombre: 2-[2-(bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 2-[2-(bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 297
Fórmula molecular: C13H18BBrO2
InChi Key: ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1CBr
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados