Learn More
Ester de pinacol del ácido 2-(brometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470486
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15470486
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53217.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 377780-72-8 | C13H18BBrO2 | 296.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 377780-72-8
Fórmula molecular C13H18BBrO2
Peso molecular (g/mol) 296.999
Número MDL MFCD01632210
Clave InChI ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-bromomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, amtb373, 2-bromomethyl phenylboronic pinacol ester, 2-bromoethylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 3834834
Nombre IUPAC 2-[2-(bromometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297
Porcentaje de pureza 98%