Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-bromometilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromomethylphenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 377780-72-8 |
| Fórmula molecular | C13H18BBrO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(bromometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0583 |