CAS RN 37763-23-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilo D-(-)-4-hidroxifenilglicinato, TRC
CAS: 37763-23-8 Fórmula molecular: C9 H11 N O3 Peso molecular (g/mol): 181.19 Sinónimo: Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, (αR)-,Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, (R)-,(R)-Methyl (4-hydroxyphenyl)glycinate,(R)-Methyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate,D-(4-Hydroxyphenyl)glycine methyl ester,D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester,Methyl (R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate,Methyl D-(-)-α-amino-α-(4-hydroxyphenyl)acetate,HPGMe,HPGMe,HPG,HPGMe Test Mix,Amoxicillin trihydrate (Enzymatic) related Nombre IUPAC: metilo (2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetato SMILES: COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1