Learn More
Metilo D-(-)-4-hidroxifenilglicinato, TRC
Código de producto. 30480457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480457 100 mg 100 miligramos
30470137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338538100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37763-23-8
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, methyl ester, (R)-, (R)-Methyl (4-hydroxyphenyl)glycinate, (R)-Methyl 2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate, D-(4-Hydroxyphenyl)glycine methyl ester, D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester, Methyl (R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl D-(-)-α-amino-α-(4-hydroxyphenyl)acetate, HPGMe, HPGMe, HPG, HPGMe Test Mix, Amoxicillin trihydrate (Enzymatic) related
Nombre IUPAC metilo (2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetato
SMILES COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-p-Hydroxyphenylglycine Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6/h2-5,8,11H,10H2,1H3/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739