CAS RN 37386-15-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Ácido Pirrolidineacético, TRC
CAS: 37386-15-5 Fórmula molecular: C6H11NO2 Peso molecular (g/mol): 129.16 Sinónimo: (Pyrrolidino)acetic acid,1-Pyrrolidinylacetic acid,2-(Pyrrolidin-1-yl)acetic acid,N-Pyrrolidinoacetic acid Nombre IUPAC: 2-pirrolidina-1-ácido ilacético SMILES: OC(=O)CN1CCCC1