Learn More
1-Ácido Pirrolidineacético, TRC
Código de producto. 30418292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30418292 250 mg
1 options
Código de producto. 30418292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998495250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37386-15-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo (Pyrrolidino)acetic acid, 1-Pyrrolidinylacetic acid, 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetic acid, N-Pyrrolidinoacetic acid
Nombre IUPAC 2-pirrolidina-1-ácido ilacético
SMILES OC(=O)CN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pyrrolidineacetic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-7-3-1-2-4-7/h1-5H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079