CAS RN 371967-27-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Ciano-6,7-dihidro-4-trifluorometil-1,5H-ciclopenta-[b]-pirido-2-uno, TRC
CAS: 371967-27-0 Fórmula molecular: C10H7N2OF3 Peso molecular (g/mol): 228.17 Nombre IUPAC: 2-oxo-4-(trifluorometil)-1,5,6,7-tetrahidrociclopenta[b]piridina-3-carbonitrilo SMILES: Oc1nc2CCCc2c(c1C#N)C(F)(F)F