Learn More
3-Ciano-6,7-dihidro-4-trifluorometil-1,5H-ciclopenta-[b]-pirido-2-uno, TRC
Código de producto. 30356509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356509 100 mg 100 miligramos
30354295 50 mg 50 miligramos
30355685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC999263100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371967-27-0
Fórmula molecular C10H7N2OF3
Peso molecular (g/mol) 228.17
Nombre IUPAC 2-oxo-4-(trifluorometil)-1,5,6,7-tetrahidrociclopenta[b]piridina-3-carbonitrilo
SMILES Oc1nc2CCCc2c(c1C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-6,7-dihydro-4-trifluoromethyl-1,5H-cyclopenta-[b]-pyrid-2-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)8-5-2-1-3-7(5)15-9(16)6(8)4-14/h1-3H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.051