CAS RN 371242-69-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
IC-87114, MedChemExpress
MedChemExpress IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.