Learn More
IC-87114, MedChemExpress
Código de producto. 16485987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485987 5 mg 5 miligramos
16453268 10 mg 10 miligramos
16409816 50 mg 50 miligramos
16474526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10110
MedChemExpress IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
IC-87114 is a potent and selective PI3Kδ inhibitor with IC50 of 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IC-87114
CAS 371242-69-2
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (25.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CN2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=NC4=CC=CC(C)=C14)C5=C(C)C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 397.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.43
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease