accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOClOHOF

CAS RN 37098-75-2

IUPAC Nombre: 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid
Sinónimos: 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 238.61
Fórmula molecular: C7H4ClFO4S
InChi Key: CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados