Learn More
Ácido 5-clorosulfonil-2-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406247 10 g 10 g
15496237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33431.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238.613 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37098-75-2
Fórmula molecular C7H4ClFO4S
Peso molecular (g/mol) 238.613
Número MDL MFCD03030335
Clave InChI CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
PubChem CID 608984
Nombre IUPAC ácido 5-clorosulfonil-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 111°C to 113°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.62
Porcentaje de pureza 97%