Learn More
5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714682 1 g Glass bottle 1 g
10656630 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238.613 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37098-75-2
Clave InChI CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
PubChem CID 608984
Nombre IUPAC ácido 5-clorosulfonil-2-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(chlorosulfonyl)-2-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 113.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 33.82 to 36.64% C, 1.62 to 1.76% H
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4ClFO4S
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 238.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder