CAS RN 37055-90-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Hidroxi-Mepivacaína, TRC
CAS: 37055-90-6 Fórmula molecular: C15H22N2O2 Peso molecular (g/mol): 262.35 Sinónimo: N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide,1-Methyl-3'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide,1-Methyl-4'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide,1-Methylpipecolo-3'-hydroxy-2',6'-xylidide; SMILES: CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C