Learn More
3-Hidroxi-Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30136621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136621 1 mg 1 miligramo
30009340 5 mg 5 miligramos
30009511 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8253551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37055-90-6
Fórmula molecular C15H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 262.35
Sinónimo N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, 1-Methyl-3'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methyl-4'-hydroxy-2',6'-pipecoloxylidide, 1-Methylpipecolo-3'-hydroxy-2',6'-xylidide;
SMILES CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Mepivacaine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O2/c1-10-7-8-13(18)11(2)14(10)16-15(19)12-6-4-5-9-17(12)3/h7-8,12,18H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1681
Porcentaje de pureza >95%