accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NHN

CAS RN 36947-68-9

IUPAC Nombre: 2-(propan-2-yl)-1H-imidazole
Sinónimos: 2-isopropyl-1H-imidazole
Peso molecular (g/mol): 110.16
Fórmula molecular: C6H10N2
InChi Key: FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=NC=CN1
Cantidad 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)