Learn More
2-Isopropilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11906281 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11906281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442181000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36947-68-9 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylimidazole
CAS 36947-68-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C to 132°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 163°C to 166°C (10.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C6H10N2
Número MDL MFCD00014486
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
Clave InChI FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=CN1
Nombre IUPAC 2-propan-2-yl-1H-imidazole
Peso molecular (g/mol) 110.16
PubChem CID 123457
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropylimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.