Learn More
2-isopropilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropylimidazole |
| CAS | 36947-68-9 |
| Fórmula molecular | C6H10N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(1-Methylethyl)-1H-Imidazole, 2-Isopropyl-1H-imidazole, 2-Isopropylimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)c1ncc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-propan-2-il-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0844 |