CAS RN 3676-69-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-Amino-1-(2,3-O-isopropilideno-Beta-D-ribofuranosil)imidazol-4-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-Amino-1-(2,3-O-isopropilideno-Beta-D-ribofuranosil)imidazol-4-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.