Learn More
5-Amino-1-(2,3-O-isopropilideno-Beta-D-ribofuranosil)imidazol-4-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-1-(2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 3676-69-5 |
| Fórmula molecular | C12H18N4O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-1-[2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1H-imidazole-4-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N4O5/c1-12(2)20-7-5(3-17)19-11(8(7)21-12)16-4-15-6(9(16)13)10(14)18/h4-5,7-8,11,17H,3,13H2,1-2H3,(H2,14,18) |
| SMILES | CC1(C)OC2C(CO)OC(C2O1)n3cnc(C(=O)N)c3N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-[6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]imidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1277 |