CAS RN 36749-35-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido deetilcianacena, TRC
CAS: 36749-35-6 Fórmula molecular: C7 H10 Cl N5 O2 Peso molecular (g/mol): 231.64 Sinónimo: Cyanazine acid-desethyl,N-(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanine,2-Chloro-4-(1-carbonyl-1-methylethylamino)-6-amino-1,3,5-triazine,N-(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methyl-Alanine Nombre IUPAC: 2-[(4-amino-6-cloro-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-metil-propanoico SMILES: CC(C)(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C(=O)O