Learn More
Ácido deetilcianacena, TRC
Código de producto. 17993155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993155 25 mg 25 miligramos
17991235 50 mg 50 miligramos
17902325 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD95350025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36749-35-6
Fórmula molecular C7 H10 Cl N5 O2
Peso molecular (g/mol) 231.64
Sinónimo Cyanazine acid-desethyl, N-(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanine, 2-Chloro-4-(1-carbonyl-1-methylethylamino)-6-amino-1,3,5-triazine, N-(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methyl-Alanine
Nombre IUPAC 2-[(4-amino-6-cloro-1,3,5-triazina-2-il)amino]-2-metil-propanoico
SMILES CC(C)(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deethylcyanazine acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10ClN5O2/c1-7(2,3(14)15)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-2H3,(H,14,15)(H3,9,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0523