accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FH2N

CAS RN 367-31-7

IUPAC Nombre: 4-fluorobenzene-1,2-diamine
Sinónimos: 4-fluorobenzene-1,2-diamine
Peso molecular (g/mol): 126.13
Fórmula molecular: C6H7FN2
InChi Key: KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(F)C=C1N
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados