accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FF

CAS RN 367-25-9

IUPAC Nombre: 2,4-difluoroaniline
Sinónimos: 2,4-difluoroaniline
Peso molecular (g/mol): 129.11
Fórmula molecular: C6H5F2N
InChi Key: CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(F)C=C1F
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)