CAS RN 3664-95-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Prednisolona 21-Sulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 3664-95-7 Fórmula molecular: C21H27NaO8S Peso molecular (g/mol): 462.49 Sinónimo: (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(sulfooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Sodium Salt,11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(Hydrogen Sulfate) Monosodium Salt; Nombre IUPAC: sodio; [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] sulfato SMILES: Cl.COc1c(cc(cc1)C(=O)C(C)N)S(=O)(N)=O