Learn More
Prednisolona 21-Sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30134087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134087 100 mg 100 miligramos
30010759 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP703755100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3664-95-7
Fórmula molecular C21H27NaO8S
Peso molecular (g/mol) 462.49
Sinónimo (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(sulfooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Sodium Salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(Hydrogen Sulfate) Monosodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] sulfato
SMILES Cl.COc1c(cc(cc1)C(=O)C(C)N)S(=O)(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prednisolone 21-Sulfate Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1324