CAS RN 36507-48-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Penbutolol, TRC
CAS: 36507-48-9 Fórmula molecular: C18 H29 N O2 Peso molecular (g/mol): 291.43 Sinónimo: rac-Penbutolol,2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-,(±)-Isopenbutolol,(±)-Penbutolol Nombre IUPAC: 1-(tert-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propano-2-ol SMILES: CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2