Learn More
rac Penbutolol, TRC
Código de producto. 30011974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011974 250 mg 250 miligramos
17972265 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP220500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36507-48-9
Fórmula molecular C18 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 291.43
Sinónimo rac-Penbutolol, 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (±)-Isopenbutolol, (±)-Penbutolol
Nombre IUPAC 1-(tert-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propano-2-ol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Penbutolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.2198
Porcentaje de pureza >95%